Documentos Principais
433624
Sigma-Aldrich
Magnesium peroxide complex
technical grade
Sinônimo(s):
Magnesium dioxide
Selecione um tamanho
250 G
R$ 354,00
R$ 354,00
Previsão de entrega em25 de março de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
250 G
R$ 354,00
About This Item
Fórmula linear:
MgO2 · xMgO
Número CAS:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352303
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 354,00
Previsão de entrega em25 de março de 2025
Solicite uma grande encomenda
grau
technical grade
Nível de qualidade
Formulário
powder
composição
Mg, 30%
MgO2, 24-28%
adequação da reação
reagent type: oxidant
aplicação(ões)
battery manufacturing
cadeia de caracteres SMILES
[Mg++].[O-][O-].O=[Mg]
InChI
1S/2Mg.O2.O/c;;1-2;/q;+2;-2;
chave InChI
IODFUUWCSICZNX-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Flame over circle
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Ox. Sol. 2
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Questions
  1. If I need to provide 22 mg of oxygen in my experiment, how do I calculate how much product I need since I don't know what percentage of magnesium peroxide is in it?
    1 answer
    1. The magnesium peroxide content in this product is approximately 25%. Use this value to calculate the amount needed to provide 22 mg of oxygen.