30911
Denaturation solution for the isolation of RNA
BioUltra, for molecular biology
Sinônimo(s):
RNA isolation, denaturation
About This Item
Produtos recomendados
grau
Molecular Biology
for molecular biology
Nível de qualidade
linha de produto
BioUltra
composição
guanidine thiocyanate, 4 M
Na-citrate, 25 mM
sarcosyl, 0.5%
Impurezas
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
índice de refração
n20/D 1.433
pH
5.5-7.0
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤500 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
traços de cátion
Al: ≤2 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤2 mg/kg
Bi: ≤2 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤2 mg/kg
Co: ≤2 mg/kg
Cr: ≤2 mg/kg
Cu: ≤2 mg/kg
Fe: ≤2 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Li: ≤2 mg/kg
Mg: ≤2 mg/kg
Mn: ≤2 mg/kg
Mo: ≤2 mg/kg
Ni: ≤2 mg/kg
Pb: ≤2 mg/kg
Sr: ≤2 mg/kg
Zn: ≤2 mg/kg
λ
neat
Absorção UV
λ: 280 nm Amax: 1
Aplicação
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)