The graduations for the Hamilton Syringe 28636U are as follows:
1.Major: 25 uL
2.Minor: 5 uL
3.Sub-minor: 2.5 uL
28636-U
Hamilton® 1725N syringe
volume 250 μL, needle size 22 ga (blunt tip), needle L 51 mm (2 in.)
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
blunt tip stainless steel (point style 3)
tamanho da agulha
22 ga (blunt tip)
descrição
1725N
gastight
Características
GASTIGHT® Syringe, Fixed needle
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Hamilton 203079
agulha C
51 mm (2 in.)
volume
250 μL
compatibilidade
for use with CTC HTS PAL Instruments (HPLC Sampling)
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
-
What are the graduations on the Hamilton Syringe 28636U, specifically regarding tick marks and measurement?
1 answer-