Documentos Principais
24538-U
Hamilton® syringe, 700 series, removable needle
725RN, volume 250 μL, needle size 22s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
Sinônimo(s):
Hamilton® Syringe 725RN, 250UL
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
eCl@ss:
32070500
NACRES:
NB.03
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
stainless steel needle (point style 2)
tamanho da agulha
22s ga (bevel tip)
Características
needle type RN (removable needle)
point style 2
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Hamilton 80730
agulha C
51 mm (2 in.)
volume
250 μL
compatibilidade
for use with Hamilton 725RN (removable needle)
Informações legais
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)