densidade de vapor
2.7 (vs air)
pressão de vapor
11.69 psi ( 20 °C)
32.33 psi ( 55 °C)
linha de produto
ReagentPlus®
Ensaio
≥99%
temperatura de autoignição
1353 °F
Lim. expl.
19 %
índice de refração
n20/D 1.389 (lit.)
p.e.
52 °C (lit.)
pf
−112 °C (lit.)
densidade
1.104 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(Cl)=O
InChI
1S/C2H3ClO/c1-2(3)4/h1H3
chave InChI
WETWJCDKMRHUPV-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
substituído por
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
41.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
5 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?