398187
Xylenol Orange tetrasodium salt
ACS reagent
Sinônimo(s):
3,3′-Bis[N,N-bis(carboxymethyl)aminomethyl]-o-cresolsulfonephthalein tetrasodium salt
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Formulário
powder or crystals
técnica(s)
titration: suitable
cor
very dark brown to very dark red
pf
195 °C (dec.) (lit.)
λmax
580 nm
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].Cc1cc(cc(CN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)c1O)C2(OS(=O)(=O)c3ccccc23)c4cc(C)c(O)c(CN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)c4
InChI
1S/C31H32N2O13S.4Na/c1-17-7-21(9-19(29(17)42)11-32(13-25(34)35)14-26(36)37)31(23-5-3-4-6-24(23)47(44,45)46-31)22-8-18(2)30(43)20(10-22)12-33(15-27(38)39)16-28(40)41;;;;/h3-10,42-43H,11-16H2,1-2H3,(H,34,35)(H,36,37)(H,38,39)(H,40,41);;;;/q;4*+1/p-4
chave InChI
YIIQUYHVWRJXEM-UHFFFAOYSA-J
Aplicação
- Xylenol Orange has been used as a vital stain to study calcification in bone development, injury, and repair.[1]
- It has been used in the fluorescent histochemical detection of alkaline phosphatase.[1]
- It has been used in FBX (ferrous benzoic xylenol orange) gel preparation to study the effects of MRI (magnetic resonance imaging) parameters on image quality.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)