234087
Potassium indigotrisulfonate
ozone-scavenging reagent
Sinônimo(s):
5,5′,7-Indigotrisulfonic acid tripotassium salt, Indigo-5,5′,7-trisulfonic acid tripotassium salt, Potassium indigotrisulfonate, Tripotassium indigo-5,5′,7-trisulfonate, tri-Potassium indigo-5,5′,7-trisulfonate
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Formulário
crystals or chunks
concentração
>60% (HPLC)
técnica(s)
titration: suitable
solubilidade
water: 0.1%
λmax
600 nm
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[K+].[K+].[O-]S(=O)(=O)c1ccc2NC(\C(=O)c2c1)=C3\Nc4c(cc(cc4S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)C3=O
InChI
1S/C16H10N2O11S3.3K/c19-15-8-3-6(30(21,22)23)1-2-10(8)17-13(15)14-16(20)9-4-7(31(24,25)26)5-11(12(9)18-14)32(27,28)29;;;/h1-5,17-18H,(H,21,22,23)(H,24,25,26)(H,27,28,29);;;/q;3*+1/p-3/b14-13+;;;
chave InChI
XOSMXDUITYWYGR-VPOCKCTCSA-K
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?