N7005
Neutral Red
Dye content ≥90 %, Powder
Sinônimo(s):
3-Amino-7-dimethylamino-2-methylphenazine hydrochloride, Basic Red 5, Toluylene red
About This Item
Produtos recomendados
product name
Neutral Red, Dye content ≥90 %
forma
powder
Nível de qualidade
composição
Dye content, ≥90%
técnica(s)
titration: suitable
cor
brown to black
pH
6.8-8.0, red to yellow
pf
290 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
water: 10 mg/mL, dark red
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.CN(C)c1ccc2nc3cc(C)c(N)cc3nc2c1
InChI
1S/C15H16N4.ClH/c1-9-6-13-15(8-11(9)16)18-14-7-10(19(2)3)4-5-12(14)17-13;/h4-8H,16H2,1-3H3;1H
chave InChI
PGSADBUBUOPOJS-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Qualidade
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?