Documentos Principais
20793
Hamilton® syringe, 700 series, removable needle
701RN, volume 10 μL, needle size 26 ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.), pkg of 6 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
stainless steel needle (point style 2)
tamanho da agulha
26 ga (bevel tip)
Características
needle type RN (removable needle)
point style 2
embalagem
pkg of 6 ea
fabricante/nome comercial
Hamilton 80336
agulha C
51 mm (2 in.)
volume
10 μL
Características e benefícios
  • ”Hamilton” syringe, 700 series, removable needle is used as a part of the original hand-fitted Hamilton syringe, for dispensing volume of 10 μL capacity.        
  • It provides an excellent opportunity to reduce cost, packaging waste, ordering frequency, and delays in replacing damaged or worn syringes.     
  • It is available in convenient multi-unit packages, at considerable cost-savings.
Informações legais
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)