20682
Hamilton® syringe, 700 series, special needle
701SN, volume 10 μL, needle size 26s ga (blunt tip), needle L 51 mm (2 in.)
Sinônimo(s):
Hamilton® Syringe 701N 10UL PT#3 EA
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
stainless steel needle (point style 3)
tamanho da agulha
26s ga (blunt tip)
Características
needle type SN (special needle)
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Hamilton 80383
agulha C
51 mm (2 in.)
volume
10 μL
compatibilidade
for use with Rheodyne 701SNR
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)