21316
Hamilton® Microliter™ syringe, cemented needle
701 ASN, volume 10 μL, needle size 26s ga (cone tip), needle L 43 mm (1.71 in.), pkg of 6 ea
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
cone tip stainless steel needle (point style 1)
tamanho da agulha
26s ga (cone tip)
Características
needle type N (cemented needle)
embalagem
pkg of 6 ea
fabricante/nome comercial
Hamilton 80389
agulha C
43 mm (1.71 in.)
volume
10 μL
compatibilidade
for use with Agilent/HP 7673 and 7683 autosampler
Categorias relacionadas
Descrição geral
The plunger is not to be used with any other syringe.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)