Documentos Principais
20974
Seringa Hamilton® GASTIGHT®, série 1700
1701NCH, volume 10 μL, needle size 26s ga, needle L 51 mm (2 in.)
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
PTFE plunger tip
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
tamanho da agulha
26s ga
descrição
Gastight®
Características
needle type N (cemented) with Chaney adapter
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Hamilton 80004
agulha C
51 mm (2 in.)
volume
10 μL
Descrição geral
Hamilton syringe is available in gas-tight type that minimizes the gas exchange during GC analysis. It gives accurate volume delivery. The plunger is mostly unsurpassed.[1]
Aplicação
It has been used to sample the lung liquid from guinea pigs for analyzing blue dextran in centrifuged supernatant using spectrophotometry.[2]
Outras notas
Cemented Needle, with Chaney Adapter
Informações legais
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Effects of glucagon on in vitro liquid production by lungs from fetal guinea pigs.
Choo, N., A. L. Liu, and A. M. Perks
Archives of Disease in Childhood. Fetal and Neonatal Edition, 83.1, F28-F34 (2000)
Wolf, Don P.
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques, 06-Dec, 192-192 (2012)