Documentos Principais
426237
Sigma-Aldrich
2,2,2,Trifluoroethanol-OD
99 atom % D
Sinônimo(s):
2,2,2-Trifluoroethan(ol-d), Trifluoroethyl alcohol-OD
About This Item
Fórmula linear:
CF3CH2OD
Número CAS:
Peso molecular:
101.05
Número MDL:
Código UNSPSC:
12142201
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
pureza isotópica
99 atom % D
Nível de qualidade
Ensaio
99% (CP)
Formulário
liquid
técnica(s)
NMR: suitable
índice de refração
n20/D 1.3 (lit.)
p.e.
77-80 °C (lit.)
pf
−44 °C (lit.)
densidade
1.387 g/mL at 25 °C (lit.)
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
[2H]OCC(F)(F)F
InChI
1S/C2H3F3O/c3-2(4,5)1-6/h6H,1H2/i6D
chave InChI
RHQDFWAXVIIEBN-RAMDWTOOSA-N
Descrição geral
2,2,2-Trifluoroethan(ol-d) is a deuterated compound in which the hydrogen on the –OH group is substituted by deuterium.
Produtos recomendados
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - STOT RE 2 Inhalation
Órgãos-alvo
Blood
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
84.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
29 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Sara Suna Yücel et al.
Cell reports, 26(11), 3087-3099 (2019-03-14)
Unspliced XBP1 mRNA encodes XBP1u, the transcriptionally inert variant of the unfolded protein response (UPR) transcription factor XBP1s. XBP1u targets its mRNA-ribosome-nascent-chain-complex to the endoplasmic reticulum (ER) to facilitate UPR activation and prevents overactivation. Yet, its membrane association is controversial.