16922
Vegetable Peptone for Biotechnology and Microbiology
Tryptone, Encymatically Digested, for Biotechnology and Microbiology, ≥11% Total N, ≥2.0% Amino
Sinônimo(s):
Peptone from vegetable, Tryptone from vegetables, Vegetable hydrolysate
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Tryptone (vegetable), suitable for microbiology, meat-free alternative
fonte biológica
plant
Nível de qualidade
Formulário
powder
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
composição
amino-nitrogen, ≥2.5%
total nitrogen (N), ≥11%
embalagem
pkg of 500 g
Impurezas
≤15% ash
perda
≤7.0% loss on drying
pH
5.5-7.5 (25 °C, 2% in H2O)
solubilidade
H2O: 2%, clear, yellow
aplicação(ões)
food and beverages
vitamins, nutraceuticals, and natural products
microbiology
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.