95039
Casein Peptone for Biotechnology and Microbiology
Pancreatically Digested, for Biotechnology and Microbiology, ≥12% Total N, ≥3.5% Amino
Sinônimo(s):
Peptone from casein, Peptone from casein, tryptic digest, Tryptone enzymatic digest from casein
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Peptona, for biotechnological purposes
fonte biológica
bovine milk
Nível de qualidade
Formulário
powder
composição
amino-nitrogen, ≥3.5%
total nitrogen (N), ≥12%
resíduo de ignição
≤17.0%
perda
≤6.0% loss on drying
pH
6.0-7.5 (25 °C, 2% in H2O)
solubilidade
H2O: 2%, clear, faintly to slightly yellow
aplicação(ões)
food and beverages
microbiology
temperatura de armazenamento
15-25°C
Aplicação
- Grow recombinant strains of E. coli
- Propagate theta bacteriophages
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.