Documentos Principais
12331
Millipore
Tryptose (vegetable)
suitable for microbiology
Sinônimo(s):
Meat peptone replacement, Peptone (vegetable), Vegetable hydrolysate No. 1
Selecione um tamanho
500 G
R$ 826,00
R$ 826,00
Previsão de entrega em21 de março de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
500 G
R$ 826,00
About This Item
Código UNSPSC:
41106212
NACRES:
NA.85
R$ 826,00
Previsão de entrega em21 de março de 2025
Solicite uma grande encomenda
fonte biológica
plant
Nível de qualidade
Formulário
powder
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
composição
amino-nitrogen, ≥3%
total nitrogen (N), ≥11%
Impurezas
≤15% ash
perda
≤6% loss on drying
pH
6.6±0.5 (25 °C, 2% in H2O)
solubilidade
H2O: 2% at 25 °C, clear, light brownish-yellow
aplicação(ões)
food and beverages
vitamins, nutraceuticals, and natural products
microbiology
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Promotion of stem cell proliferation by vegetable peptone.
Lee J
Cell Proliferation, 42 (5), 595-601 (2009)
Production of Clostridium difficile toxin in a medium totally free of both animal and dairy proteins or digests.
Fabg A
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 106 (32), 13225-13229 (2009)
Recombinant antibody yield over 2 g/L by transient transfection of HEK 293 EBNA cells in a fed-batch process.
Divor K
Springer Semin. Immunopath. (2012)
Artigos
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.