1.10213
Tryptose
suitable for microbiology
Sinônimo(s):
Tryptose, Tryptic digested protein
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
animal
Nível de qualidade
Ensaio
11.0-13.0% amino-nitrogen basis (purity)
forma
solid
embalagem
pkg of 1 kg
condição de armazenamento
protect from light (Store dry and tightly closed)
cor
light brown
pH
6-7 (20 °C, 20 g/L in H2O)
solubilidade
560 g/L
densidade volumétrica
300 kg/m3
aplicação(ões)
microbiology
temperatura de armazenamento
15-25°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Suitability for microbiology: passes test
pH-value (5 % solution): 6.5 - 7.5
Total nitrogen (N): 11.0 - 13.0 %
Amino nitrogen: 3.0 - 5.0 %
Sulfated ash: ≤ 15.0 %
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1