04283
Sodium phosphite dibasic pentahydrate
≥98%
Sinônimo(s):
di-Sodium hydrogen phosphite
Ensaio
≥98%
forma
crystals
Impurezas
≤0.001% heavy metals (as Pb)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
traços de cátion
Fe: ≤10 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])[O-]
InChI
1S/2Na.HO3P.5H2O/c;;1-4(2)3;;;;;/h;;1H;5*1H2/q2*+1;-2;;;;;
chave InChI
FBKBMXXJECMLCQ-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?