344443
Sodium fluorophosphate
95%
Sinônimo(s):
Disodium fluorophosphate, Disodium monofluorophosphate, Disodium phosphorofluoridate
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
95%
forma
powder
solubilidade
H2O: slightly soluble(lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].[O-]P([O-])(F)=O
InChI
1S/FH2O3P.2Na/c1-5(2,3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
chave InChI
BFDWBSRJQZPEEB-UHFFFAOYSA-L
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2