03422
5-Tricosylresorcinol
analytical standard
Sinônimo(s):
1,3-Dihydroxy-5-tricosylbenzene, 5-Tricosyl-1,3-benzenediol, Tricosylresorcinol (23:0)
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCc1cc(O)cc(O)c1
InChI
1S/C29H52O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-27-24-28(30)26-29(31)25-27/h24-26,30-31H,2-23H2,1H3
chave InChI
OHTBGMREZYLZQD-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
- Quantification of the analyte in seeds using ultra-high performance liquid chromatography electrospray ionization coupled to quadrupole-time-of-flight mass spectrometry (UHPLC-ESI-QTOF-MS).[3]
- Quantification of the analyte in Keishibukuryogan-ka-yokuinin Japanese medicine, using blood pharmacokinetic techniques.[4]
Embalagem
Produtos recomendados
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?