PHR3248
Terpin Hydrate
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Sinônimo(s):
p-Menthane-1,8-diol monohydrate, cis-4-Hydroxy-α,α,4-trimethylcyclohexanemethanol monohydrate, cis-Terpin monohydrate, cis-p-Menthane-1,8-diol monohydrate
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1644003
família API
terpin
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 1 g
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
O.CC(C)(O)[C@@H]1CC[C@](C)(O)CC1
InChI
1S/C10H20O2.H2O/c1-9(2,11)8-4-6-10(3,12)7-5-8;/h8,11-12H,4-7H2,1-3H3;1H2/t8-,10+;
chave InChI
JGKJMBOJWVAMIJ-OFAZAQPOSA-N
Descrição geral
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3