TRYPSEQ-RO
Roche
Trypsin Sequencing Grade
from bovine pancreas
Sinônimo(s):
trypsin
Selecione um tamanho
R$ 1.003,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 1.003,00
Produtos recomendados
fonte biológica
bovine pancreas
Nível de qualidade
Formulário
lyophilized (salt-free)
atividade específica
≥80 units/mg protein
peso molecular
Mr 23.5 kDa
embalagem
pkg of 4 × 100 μg (11047841001)
pkg of 4 × 25 μg (11418475001)
fabricante/nome comercial
Roche
pH ideal
8.0
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Specificity (HPLC, with Insulin Box):
Cleavage after 1 hour: ≥90%;
Unspecific cleavage products after 18 hours: ≤10%
Aplicação
The enzyme is used for protein-structure elucidation, tryptic mapping, fingerprinting, sequence analysis, and translocation studies.[3] Trypsin Sequencing Grade generates glycopeptides from purified glycoproteins and is suited for the digestion of proteins in polyacrylamide gels.
Qualidade
Nota de preparo
Working concentration: 1/100 to 1/20 of the protein by weight (in solution); 1-5 μg/100 μl (for in-gel digest)
Storage conditions (working solution): A solution in 0.01% trifluoroacetic acid (TFA), (v/v) or 1 mM HCl may be used for one week at maximum, if stored at 2 to 8 °C. By incubation of proteins in solution at neutral to slightly basic pH-values partial autolysis might occur. For this application, Roche recommends Trypsin, Modified, Sequencing Grade.
Reconstituição
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?