Documentos Principais
FTAQ-RO
Roche
Taq DNA polimerase FastStart, 5 U/μl
dNTPs included: no, hotstart, suitable for PCR
Selecione um tamanho
50 REACTIONS
R$ 509,00
250 REACTIONS
R$ 2.570,00
500 REACTIONS
R$ 2.832,00
1250 REACTIONS
R$ 9.802,00
2500 REACTIONS
R$ 19.168,00
R$ 509,00
Previsão de entrega em01 de abril de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
50 REACTIONS
R$ 509,00
250 REACTIONS
R$ 2.570,00
500 REACTIONS
R$ 2.832,00
1250 REACTIONS
R$ 9.802,00
2500 REACTIONS
R$ 19.168,00
About This Item
Número da licença da enzima:
Código UNSPSC:
41106300
R$ 509,00
Previsão de entrega em01 de abril de 2025
Formulário
liquid
Nível de qualidade
uso
sufficient for ≤1,250 reactions (12032945001)
sufficient for ≤2,500 reactions (12032953001)
sufficient for 1250 reactions
sufficient for ≤250 reactions (12032929001)
sufficient for 250 reactions
sufficient for 2500 reactions
sufficient for ≤50 reactions (12032902001)
sufficient for 50 reactions
sufficient for ≤500 reactions (12032937001)
sufficient for 500 reactions
Características
dNTPs included: no
hotstart
embalagem
pkg of 1,000 U (12032937001 [4x250 U])
pkg of 2,500 U (12032945001 [10x250 U])
pkg of 5,000 U (12032953001 [20x250 U])
pkg of 100 U (12032902001)
pkg of 500 U (12032929001 [2x250 U])
fabricante/nome comercial
Roche
Parâmetros
72 °C optimum reaction temp.
técnica(s)
PCR: suitable
cor
colorless
entrada
purified DNA
pH
8-9
solubilidade
water: miscible
adequação
suitable for molecular biology
aplicação(ões)
genomic analysis
life science and biopharma
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
A Taq DNA polimerase FastStart é uma enzima versátil, que pode ser usada em uma ampla variedade de aplicações e em diversas plataformas de instrumentos. Essa Taq DNA polimerase recombinante, modificada, termoestável é inativa em temperaturas abaixo de +75 °C, mas é ativada por uma etapa de termoativação de 2 a 4 minutos a +95 °C. Como é inativa em baixas temperaturas, a Taq DNA polimerase FastStart não é capaz de ampliar os híbridos não específicos de moldes de primers que podem formar-se em tais temperaturas. A Taq DNA polimerase FastStart é uma ferramenta ideal para PCR hot start, pois a enzima permanece inativa durante o preparo da PCR e antes da etapa inicial de desnaturação.
Aplicação
A Taq DNA polimerase FastStart é uma forma termoestável, quimicamente modificada, de Taq DNA polimerase recombinante. A enzima é inativa a +15 °C a +25 °C durante o preparo da PCR e é, então, ativada a +95 °C durante a desnaturação inicial. Essa enzima oferece resultados superiores devido ao seu design enzimático exclusivo e sistema de tamponamento otimizado. A Taq DNA polimerase FastStart é uma ferramenta ideal para PCR hot start, pois a enzima permanece inativa durante o preparo da PCR e antes da etapa inicial de desnaturação.
Ela pode ser usada em:
  • PCR[1][2][3]
  • PCR multiplex
  • Modelos difíceis p. ex., estruturas secundárias ou sequências ricas em GC
  • PCR automatizada p. ex., processamento em temperaturas ambiente
  • PCR Hot Start até 3 kb
  • RT-PCR Hot Start até 3 kb
  • PCR quantitativa por transcrição reversa(RT-qPCR)[4]
  • PCR específica para bissulfito[5]
Use a Taq DNA polimerase FastStart, dNTPack com a mistura de nucleotídeos para PCR pronta para uso. Para máxima comodidade, selecione a mistura-mestre para PCR 2× concentrada pronta para uso FastStart.
Características e benefícios
A Taq DNA polimerase FastStart é uma Taq DNA polimerase recombinante modificada, inativa em temperaturas abaixo de +75 °C. O kit inclui um tampão de PCR otimizado e uma solução GC-RICH para processar uma ampla gama de moldes. A alta estabilidade enzimática permite a pipetagem por estações robóticas.
  • Maior especificidade, sensibilidade e rendimento:
A PCR “hot start” facilita o preparo de PCR.
  • Use um preparo robótico.
Use esta mistura de enzimas estável por 24 horas a +15 ºC a +25 ºC.
  • Previna a contaminação por transferência da PCR.
Incorpore dUTP e use uracil DNA glicosilase para pré-tratar misturas-mestre de PCR.
  • sistema de tamponamento otimizado para reação em cadeia da polimerase (PCR) e uma solução GC-RICH para processar uma ampla gama de moldes
  • resultados superiores devido ao design exclusivo da enzima e ao sistema de tamponamento otimizado
Embalagem
1 kit contendo 5 componentes
Qualidade
Cada lote é testado quanto à sua função usando DNA genômico humano e primers específicos para o fragmento de 365 pb do gene tPA humano, bem como um fragmento de 284 pb do gene Apo E com teor de GC de 74%. Cada lote é testado também quanto à ausência de exo e endonucleases e atividade de cortes (nicking).
Definição da unidade
1 μg de M13mp9ss DNA, 0,3 μg de primer de sequenciamento e 0,1 μCi de [α-32P] dCTP são incubados com diferentes números de unidade de Taq DNA polimerase FastStart em 50 μl de tampão de incubação a +65 °C por 60 min. A quantidade de dNTPs incorporados é determinada pela precipitação de ácido tricloroacético.
Teor de unidades: 1 μg de M13mp9ss DNA, 0,3 μg de primer de sequenciamento e 0,1 μCi de [α-32P] dCTP são incubados com diferentes números de unidade de Taq DNA polimerase FastStart em 50 μl de tampão de incubação a +65 °C por 60 min. A quantidade de dNTPs incorporados é determinada pela precipitação de ácido tricloroacético.
Atividade por volume: 5 U/μl
Nota de preparo
Condições de armazenamento (solução de trabalho): A mistura-mestre Fast Start Taq fica estável por 4 semanas a -25 °C a -15 °C sem primers
Observe: Este parâmetro não faz parte da especificação.
Armazenamento e estabilidade
Mantenha o recipiente hermeticamente fechado, em local seco e bem ventilado.
Outras notas
Somente para fins de pesquisas biológicas. Não é destinado ao uso em procedimentos diagnósticos.
Informações legais
AVISO AO COMPRADOR: LICENÇA LIMITADA<br />O uso deste produto é coberto pela patente dos EUA n.º 6.127.155 e pelas reivindicações de patente correspondentes fora dos EUA.  A compra deste produto inclui imunidade limitada e intransferível contra processos judiciais relacionados às reivindicações das patentes supracitadas, para uso apenas desta quantidade de produto para fins de pesquisa interna do próprio comprador.  Nenhum direito é transmitido expressamente, implícito ou por embargo, sob nenhuma outra reivindicação de patente, bem como nenhum direito de realizar serviços comerciais de qualquer natureza, inclusive, mas não limitado a, de relatos, remunerados ou passíveis de outra consideração comercial, dos resultados das atividades do comprador.  Este produto é destinado somente para uso em pesquisa. Usos diagnósticos em humanos e veterinários sob reivindicações de patente da Roche requerem uma licença separada da Roche.  Todos os outros usos, à exceção de pesquisa interna e usos diagnósticos em humanos e veterinários sob reivindicações de patente da Roche, requerem uma licença separada da Thermo Fisher Scientific. Mais informações sobre a aquisição de licenças da Roche podem ser obtidas contatando o Departamento de licenças da Roche Molecular Systems, Inc., 4300 Hacienda Drive, Pleasanton, Califórnia 94588, EUA ou Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer Strasse 116, 68305 Mannheim, Alemanha.  Mais informações sobre a aquisição de licenças da Thermo Fisher Scientific podem ser obtidas contatando o Departamento de licenças da  Thermo Fisher Scientific, 5791 Van Allen Way, Carlsbad, Califórnia 92008, EUA.</ br>AVISO AO COMPRADOR: LICENÇA LIMITADA<br />O uso deste produto é coberto pelas patentes dos EUA n.º 5.677.152 e 5.773.258 e pelas reivindicações de patente correspondentes fora dos EUA.  A compra deste produto inclui imunidade limitada e intransferível contra processos judiciais relacionados às reivindicações das patentes supracitadas, para uso apenas desta quantidade de produto para fins de pesquisa interna do próprio comprador.  Nenhum direito é transmitido expressamente, implícito ou por embargo, sob nenhuma outra reivindicação de patente, bem como nenhum direito de realizar serviços comerciais de qualquer natureza, inclusive, mas não limitado a, de relatos, remunerados ou passíveis de outra consideração comercial, dos resultados das atividades do comprador.  Este produto é destinado somente para uso em pesquisa.  Usos diagnósticos em humanos e veterinários sob reivindicações de patente da Roche requerem uma licença separada da Roche.  Todos os outros usos, à exceção de pesquisa interna e usos diagnósticos em humanos e veterinários sob reivindicações de patente da Roche, requerem uma licença separada da Thermo Fisher Scientific. Mais informações sobre a aquisição de licenças da Roche podem ser obtidas contatando o Departamento de licenças da Roche Molecular Systems, Inc., 4300 Hacienda Drive, Pleasanton, Califórnia 94588, EUA ou Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer Strasse 116, 68305 Mannheim, Alemanha.  Mais informações sobre a aquisição de licenças da Thermo Fisher Scientific podem ser obtidas contatando o Departamento de licenças da  Thermo Fisher Scientific, 5791 Van Allen Way, Carlsbad, Califórnia 92008, EUA.
FastStart is a trademark of Roche
Somente componentes do kit
Nº do produto
Descrição
  • FastStart Taq DNA Polymerase, in storage and dilution buffer 5 U/μl
  • PCR Reaction Buffer, with 20 mM MgCl2 10x concentrated
  • PCR Reaction Buffer, without MgCl2 10x concentrated
  • MgCl2 Stock Solution 25 mM
  • GC-RICH Solution 5x concentrated
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
No data available
Ponto de fulgor (°C)
No data available
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Sam Kint et al.
Clinical epigenetics, 12(1), 36-36 (2020-03-01)
The HIV-1 proviral genome harbors multiple CpG islands (CpGIs), both in the promoter and intragenic regions. DNA methylation in the promoter region has been shown to be heavily involved in HIV-1 latency regulation in cultured cells. However, its exact role
Methylation-sensitive high-resolution melting
Wojdacz TK, et al.
Nature Protocols, 3, 1903-1903 (2008)
Genetic mutational testing of Chinese children with familial hematuria with biopsy-proven FSGS
Li Y, et al.
Molecular Medicine Reports, 17, 1513-1526 (2018)
Burkhard Malorny et al.
International journal of food microbiology, 117(2), 211-218 (2007-05-22)
A collaborative study including 13 German laboratories was conducted to evaluate the performance of two non-patented real-time PCR methods for the detection of Salmonella in milk powder targeting the ttrC/ttrA- or the invA gene. The enrichment procedure and sample DNA
Whole-body scanning PCR; a highly sensitive method to study the biodistribution of mRNAs, noncoding RNAs and therapeutic oligonucleotides
Boos JA, et al.
Nucleic Acids Research, 41, e145-e145 (2013)
Artigos
The choice of the PCR enzyme in combination with an appropriate buffer can profoundly affect PCR outcome.