71091
Nova Taq Hot Start DNA Polymerase
Heat-activatable modified form of recombinant Taq DNA polymerase
Sinônimo(s):
Hot-start Taq DNA polymerase, NovaTaq HS DNA polymerase, hot start PCR
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
bacterial (Thermus aquaticus)
Nível de qualidade
recombinante
expressed in E. coli
Formulário
liquid
uso
sufficient for 1000 reactions
sufficient for 200 reactions
Características
dNTPs included: no
hotstart
fabricante/nome comercial
Novagen®
condição de armazenamento
OK to freeze
técnica(s)
PCR: suitable
entrada
purified DNA
adequação
suitable for PCR
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Source: Recombinant Thermus aquaticus DNA polymerase expressed in E. coli
Concentration: 5.0 U/μl
Endonuclease:None detected
Exonuclease: None detected
Amplification efficiency: Functional PCR
Storage: –20°
Aplicação
Características e benefícios
- Higher PCR specificity and yield
- Improved low-copy target amplification
- Ambient temperature setup compatible with automation
- Target amplification of up to 5 kbp
- Ideal for quantitative and high-throughput PCR applications
Componentes
•1.5 ml or 5 × 1.5 ml10X NovaTaq Hot Start Buffer•1.5 ml or 5 × 1.5 ml25 mM MgCl₂
Advertência
Definição da unidade
Informações legais
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1