Documentos Principais
EHIFIDNTP-RO
Roche
Sistema de PCR de alta fidelidade Expand, dNTPack
suitable for PCR, High Fidelity PCR, hotstart: no, dNTPs included
Selecione um tamanho
40 REACTIONS
R$ 722,00
200 REACTIONS
R$ 3.434,00
1000 REACTIONS
R$ 15.693,00
R$ 722,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
40 REACTIONS
R$ 722,00
200 REACTIONS
R$ 3.434,00
1000 REACTIONS
R$ 15.693,00
About This Item
Código UNSPSC:
41106300
NACRES:
NA.28
R$ 722,00
Check Cart for Availability
uso
sufficient for ≤1,000 reactions (04738276001)
sufficient for ≤200 reactions (04738268001)
sufficient for ≤40 reactions (04738250001)
Nível de qualidade
Características
High Fidelity PCR
dNTPs included
hotstart: no
embalagem
pkg of 2,500 U (04738276001 [10x250 U])
pkg of 100 U (04738250001)
pkg of 500 U (04738268001 [2x250 U])
fabricante/nome comercial
Roche
técnica(s)
PCR: suitable
entrada
purified DNA
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
O sistema de PCR de alta fidelidade Expand é otimizado para amplificar com eficiência fragmentos de DNA de até 5 kb. O sistema de PCR de alta fidelidade Expand é composto por uma mistura especial de enzimas contendo Taq DNA polimerase termoestável e uma DNA polimerase termoestável com atividade de revisão. A fidelidade da síntese de DNA com o Sistema de PCR de alta fidelidade Expand revela um aumento triplo comparado com a Taq DNA polimerase. A clonagem T/A é recomendada.
Aplicação
O sistema de PCR de alta fidelidade Expand é uma mistura enzimática que fornece resultados superiores com rendimento duas vezes maior e fidelidade três vezes maior em comparação com a Taq DNA polimerase. Escolha o sistema de PCR de alta fidelidade Expand para obter os resultados de PCR mais sensíveis para alvos genômicos de até 5 kb de comprimento:[1][2]
  • PCR
  • RT-PCR
Para máxima conveniência, selecione o High Fidelity Master 2x concentrado pronto para uso.
Características e benefícios
  • Use uma enzima para todas as aplicações. Valha-se de um rendimento, fidelidade e flexibilidade altos.
  • Detecte produtos de PCR previamente não detectáveis e evite falsos negativos.
  • Atinja resultados bem-sucedidos a partir de quantidades pequenas de molde de DNA.
Embalagem
1 kit contendo 5 componentes
Qualidade
Cada lote de alta fidelidade Expand é testado em PCR quanto à função usando DNA genômico humano e primers específicos para colágeno (produto amplificado de 1 kb) e o gene tPA (produto amplificado de 4,8 kb).
Definição da unidade
Atividade por volume: 3,5 U/μl
Cada dNTPack contém 10 mM de nucleotídeos de sal sódico sem aditivos em uma mistura pronta para uso.
Outras notas
A atividade 5′→3′ da polimerase da Taq DNA polimerase e a exonuclease 3′→5′ da polimerase de revisão se combinam para obter melhor desempenho e resultados; a exonuclease 3′→5′ de revisão produz um aumento de 3 vezes na fidelidade da síntese de DNA em relação à Taq DNA polimerase.
Somente para fins de pesquisas biológicas. Não é destinado ao uso em procedimentos diagnósticos.
Informações legais
O uso deste produto é coberto por reivindicações de patente dos EUA e reivindicações de patente correspondentes fora dos EUA. A compra deste produto inclui imunidade limitada e intransferível contra processos judiciais relacionados às reivindicações das patentes supracitadas, para uso apenas desta quantidade de produto para fins de pesquisa interna do próprio comprador. Nenhum direito é transmitido expressamente, implícito ou por embargo sob nenhuma outra reivindicação de patente, bem como nenhum direito realizar qualquer método patenteado e nenhum direito de realizar serviços comerciais de qualquer natureza, inclusive, mas não limitado a relato remunerado ou passível de outra consideração comercial dos resultados das atividades do comprador. Este produto é destinado somente para uso em pesquisa. Usos diagnósticos sob as reivindicações de patentes da Roche requerem uma licença separada da Roche. Pode-se obter mais informações sobre a compra de licenças contatando o Diretor de licenciamento, Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, Califórnia 94404, EUA.
Expand is a trademark of Roche
Somente componentes do kit
Nº do produto
Descrição
  • Expand High Fidelity Enzyme mix
  • Expand High Fidelity Buffer, with 15 mM MgCl2 10x concentrated
  • Expand High Fidelity Buffer, without MgCl2
  • MgCl2 Stock Solution 25 mM
  • PCR Nucleotide Mix
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Carlo Foresta et al.
PloS one, 6(3), e15036-e15036 (2011-03-17)
Human papillomaviruses (HPVs) are agents of the most common sexually transmitted diseases in females and males. Precise data about the presence, mechanism of infection and clinical significance of HPV in the male reproductive tract and especially in sperm are not
Navisha Dookie et al.
Infection and drug resistance, 7, 223-228 (2014-09-05)
Moxifloxacin (MXF) has been advocated for the treatment of extensively drug-resistant (XDR) tuberculosis despite resistance to older-generation fluoroquinolones. We investigated the relationship between the minimum inhibitory concentration (MIC) of MXF and mutations in the gyrA and gyrB genes in Mycobacterium