Documentos
11636090910
Roche
Kit de síntese de sonda de DIG para PCR
sufficient for 25 reaction (50 μL final reaction volume)
Sinônimo(s):
Sistema DIG, sonda
About This Item
Código UNSPSC:
41105500
uso
sufficient for 25 reaction (50 μL final reaction volume)
Nível de qualidade
fabricante/nome comercial
Roche
técnica(s)
PCR: suitable
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
O kit de síntese de sonda de DIG para PCR contém uma formulação de digoxigenina (DIG)-11-desoxiuridina trifosfato (dUTP) álcali-lábil. O kit destina-se à geração conveniente e eficiente de sondas de DNA marcadas com DIG que são altamente sensíveis em reação em cadeia da polimerase (PCR). As sondas são marcadas com DIG-11dUTP (álcali-lábil) pelo método de PCR. A razão DIG-dUTP:dTTP é de 1:2.
O kit de síntese de sondas de DIG para PCR contém a mistura de DNA polimerase Expand de alta fidelidade. Essa mistura robusta de enzimas com atividade de revisão de erros (proofreading) polimeriza sondas de 40 pb a 5 kb de comprimento usando 10 pg de DNA plasmidial e 10 ng de DNA genômico como molde. As sondas marcadas com DIG são estáveis por mais de um ano.
Aplicação
As sondas de DNA marcadas com digoxigenina (DIG) produzidas pelo kit de síntese de sondas de DIG para PCR são adequadas para a detecção de genes com poucas ou uma única cópia de mRNA raro em southern e northern blots. As sondas de DNA marcadas com DIG também foram usadas para marcação de DIG durante a hibridização in situ.
A concentração da mistura de dUTP-nucleotídeos fornecida pode ser ajustada de acordo com o comprimento da sonda. A eficácia da marcação pode ser determinada rapidamente em um gel de agarose.
É possível remover e voltar a adicionar sondas a membranas muitas vezes seguindo o protocolo do folheto informativo contido na embalagem.
Uma reação de marcação de PCR (50 μl) geralmente produz sondas suficientes para 20 ml de solução de hibridização. O kit pode ser usado para cerca de 25 reações (50 μl).
Embalagem
1 kit contendo 6 componentes.
Qualidade
Todo lote do kit de síntese de sondas de DIG para PCR tem sua função testada em PCR. Os produtos de amplificação são testados em southern blots genômicos.
Nas condições de PCR descritas neste folheto informativo, a reação-controle gera um produto de amplificação de 442 pb. Devido a incorporações múltiplas de DIG-dUTP durante o processo de PCR, o peso molecular dos produtos de PCR é significativamente maior em comparação com o produto de PCR não marcado. Um padrão específico de fragmentos é detectado após a hibridização do produto de PCR a 10 μg de DNA genômico humano seguido por detecção quimioluminescente.
Somente componentes do kit
Nº do produto
Descrição
  • Enzyme Mix, Expand High Fidelity 3.5 U/μl
  • PCR DIG Probe Synthesis Mix, containing dATP, dCTP, dGTP (2 mM each) 10x concentrated
  • PCR Buffer with MgCl2 10x concentrated
  • dNTP Stock Solution, containing dATP, dCTP, dGTP, dTTP (2 mM each), pH 7.0 10x concentrated
  • Control Template, plasmid DNA in Tris/EDTA buffer, pH 8.0. The 5-kb plasmid contains the cDNA for the human tissue-type plasminogen activator (tPA) 20 pg/μl
  • Control PCR Primer Mix, containing 50 pmol of each primer, control PCR primer 1 and 2 2 mM each
geralmente comprado junto com este produto
Nº do produto
Descrição
Preços
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash
Visite a Biblioteca de Documentos
Takato Sugiyama et al.
Cell reports, 26(12), 3400-3415 (2019-03-21)
18S non-functional rRNA decay (NRD) eliminates non-functional 18S rRNA with deleterious mutations in the decoding center. Dissociation of the non-functional 80S ribosome into 40S and 60S subunits is a prerequisite step for degradation of the non-functional 18S rRNA. However, the mechanisms
N Toplu et al.
Veterinary pathology, 48(3), 576-583 (2010-05-13)
The present study describes the pathologic changes and cellular apoptosis in the central nervous system (CNS) of fetal and neonatal small ruminants infected with border disease virus (BDV), as demonstrated by immunohistochemistry and in situ hybridization. Abortions of ewes and
Handeng Liu et al.
Parasitology research, 112(3), 1011-1020 (2012-12-21)
Microsporidia are a group of obligate intracellular parasites of medical and agricultural importance, which can infect almost all animals, including human beings. Using the genome data of Nosema bombycis, four families of miniature inverted-repeat transposable elements (MITEs) in ribosomal DNA
Zengrong Zhu et al.
Methods in enzymology, 546, 215-250 (2014-11-16)
Human pluripotent stem cells (hPSCs) have the potential to generate all adult cell types, including rare or inaccessible human cell populations, thus providing a unique platform for disease studies. To realize this promise, it is essential to develop methods for
Andreas R Gruber et al.
Molecular biology and evolution, 25(9), 1923-1930 (2008-06-21)
The 7SK small nuclear RNA (snRNA) is a key player in the regulation of polymerase (pol) II transcription. The 7SK RNA was long believed to be specific to vertebrates where it is highly conserved. Homologs in basal deuterostomes and a
Artigos
Identify causes and remedies for SDS-PAGE sample preparation challenges and optimize electrophoresis conditions.
Digoxigenin (DIG) labeling methods and kits for DNA and RNA DIG probes, random primed DNA labeling, nick translation labeling, 5’ and 3’ oligonucleotide end-labeling.