11449451910
Roche
DNA Molecular Weight Marker VIII, DIG-labeled
pkg of 500 μL (10 μg/ml), solution, 10 μg/mL
Sinônimo(s):
DNA marker
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
solution
Nível de qualidade
embalagem
pkg of 500 μL (10 μg/ml)
fabricante/nome comercial
Roche
características do produto alternativo mais ecológico
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
concentração
10 μg/mL
categoria alternativa mais ecológica
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Size Range: 19 to 1114 bp
Sequência
Note: Fragment lengths are derived from computer analysis of the DNA sequence. Depending on the size range of the marker, the smallest fragments will only be visible on overloaded gels.
forma física
Outras notas
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
Digoxigenin (DIG) labeling methods and kits for DNA and RNA DIG probes, random primed DNA labeling, nick translation labeling, 5’ and 3’ oligonucleotide end-labeling.