Documentos Principais
XX2504758
Millipore
6-Place Sterility Test Manifold
About This Item
Código UNSPSC:
41116129
eCl@ss:
32014001
NACRES:
NB.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
stainless steel body
Compatibilidade de esterilização
autoclavable compatible
entrada
sample type bottled water
sample type beer
sample type cosmetics
sample type pharmaceutical(s)
aplicação(ões)
bioburden testing
cosmetics
environmental
food and beverages
sterility testing
water monitoring
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Stainless steel manifolds for sterility testing