Documentos Principais
XX0060
Supelco
Xilenos
Histology
Sinônimo(s):
Mistura de isômeros de xileno
About This Item
Fórmula linear:
C6H4(CH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
106.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
Número do índice EC:
215-535-7
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
pressão de vapor
18 mmHg ( 37.7 °C)
Nível de qualidade
Formulário
liquid
Lim. expl.
7 %
Impurezas
≤0.05% Water (H2O)
resíduo de evaporação
≤0.002%
cor
APHA: ≤10
índice de refração
n20/D 1.497 (lit.)
p.e.
137-140 °C (lit.)
temperatura de transição
flash point 29.4 °C
densidade
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
~0.86-0.88 g/cm3 at 25 °C
aplicação(ões)
histology
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(C)cc1.Cc2cccc(C)c2.Cc3ccccc3C
InChI
1S/3C8H10/c1-7-3-5-8(2)6-4-7;1-7-4-3-5-8(2)6-7;1-7-5-3-4-6-8(7)2/h3*3-6H,1-2H3
chave InChI
MVZVDAGWAAZJPE-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Clearing agent for routine histology and cytology applications.
Embalagem
M-Bottle for Solvents
As a global leader in lab reagents, we are constantly looking for new ways to optimize the safety of our products. The newly developed 4L solvent bottle design features advanced sealing technology that eliminates leaks to make the handling of solvents safer and more convenient than ever before.
See all the new features here!
Nota de análise
Color (APHA): 10 max
Evaporation residue: 0.002% max
Form: Liquid
Water (H2O): 0.05% max
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system,Liver,Kidney, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
77.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
25 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Acetona HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, ≥99.9%
Sigma-Aldrich
650501
Acetona
DAPI for nucleic acid staining
Sigma-Aldrich
D9542
DAPI
Formaldeído ACS reagent, 37 wt. % in H2O, contains 10-15% Methanol as stabilizer (to prevent polymerization)
Sigma-Aldrich
252549
Formaldeído
Metanol suitable for HPLC, ≥99.9%
Sigma-Aldrich
34860
Metanol
Conteúdo relacionado
The 4L M-Bottle provides safe handling of solvents due to an innovative solvent bottle design with sealing technology to eliminate leaks and reduce risks in solvent dispensing.