Documentos
CDUFBI001
Milli-Q
Filtro de polimento Biopak
Ultrafilter for the production of pyrogen-, nuclease-, and bacteria-free water
Sinônimo(s):
Filtro de polimento Biopak®
About This Item
Código UNSPSC:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
NA.21
Materiais
polysulfone (Ultrafiltration Hollow Fibers)
Nível de qualidade
Características
removal of pyrogen (endotoxins), nuclease and bacteria in water
embalagem
pkg of 1 unit
fabricante/nome comercial
BioPak®
Impurezas
<0.001 EU/mL Pyrogens (endotoxins)
<0.01 ng/mL RNases
<0.1 cfu/mL Bacteria
<4 pg/μL DNases
compatibilidade
for use with Direct-Q® UV
for use with Direct-Q®
for use with Elix® Advantage
for use with Milli-Q® Direct
for use with Milli-Q® Reference
for use with Simplicity® UV
for use with Simplicity®
for use with Synergy® UV
for use with Synergy®
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
O filtro de polimento Biopak® é um cartucho de ultrafiltração projetado para produzir água adequada para biologia molecular, bioquímica e cultura celular quando alimentado com água purificada Milli-Q®. É validado para uso contínuo por 90 dias.
Aplicação
O filtro de polimento Biopak® é recomendado para diversas aplicações laboratoriais, como biologia molecular, cultura celular e bioquímica, em que os níveis de bactérias, pirogênios e/ou nuclease devem ser controlados. Isso inclui pesquisa sobre bacteremia, desenvolvimento de biossensor eletroquímico, estudos de adsorção de endotoxinas, testes antimicrobianos e detecção de mRNA e proteínas.
Características e benefícios
  • Minimiza o risco de contaminação por nucleases, pirogênios e bactérias.
  • Elimina a necessidade de agentes tóxicos, como o DEPC, melhorando assim a segurança, economizando tempo e reduzindo custos.
  • Manutenção descomplicada: O filtro de polimento é fácil de instalar e trocar; não requer higienização.
Componentes
Fibras ocas para ultrafiltração
Outras notas
Instruções de uso
  • Retenção de organismos: Bactérias e pirogênios
  • Modo de ação: Ultrafiltração
  • Aplicação: Meios de cultura celular, biologia molecular
  • Uso pretendido: Redução de biocarga
  • Instruções de uso: Esse item fornece água filtrada por meio de fibras ocas de ultrafiltração. Consulte a seção "substituição" da embalagem do produto.
  • Declaração de armazenamento: Armazene em local seco
  • Declaração de descarte: Descarte de acordo com os regulamentos federais, estaduais e locais aplicáveis.
Informações legais
BIOPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
DIRECT-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SIMPLICITY is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SYNERGY is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite a Biblioteca de Documentos
The importance of the assembling of DNA strands on the performance of electrochemical genosensors
Batistuti MR, et al.
Microchemical Journal, Devoted to the Application of Microtechniques in All Branches of Science, 159, 105358-105358 (2020)
Explicit measurement of the endotoxin adsorption efficiency detects non-Langmuir behavior at low concentrations
Kholina EG, et al.
Analytical biochemistry, 587, 113445-113445 (2019)
FISH-Flow, a protocol for the concurrent detection of mRNA and protein in single cells using fluorescence in situ hybridization and flow cytometry
Arrigucci R, et al.
Nature Protocols, 12(6), 1245-1260 (2017)
A Flowthrough Assay for Rapid Bedside Stratification of
Bloodstream Bacterial Infection in Critically Ill Patients: a Pilot
Study
Jagtap P, et al.
Journal of Clinical Microbiology, 56(9), e00408-e00418 (2018)
Tandem malonate-based glucosides (TMGs) for membrane protein structural studies
Hussain H, et al.
Scientific reports, 7(1), 1-11 (2017)
Artigos
Nuclease-free water (or PCR water) is needed in molecular biology to avoid sample degradation during PCR, sequencing, etc. Ultrafiltration provides a quicker, safer, and more sustainable alternative to DEPC treatment when preparing RNase-free and DNase-free water.