Documentos Principais
UFC5010
Millipore
Filtro para centrífuga Amicon® Ultra, 10 kDa MWCO
greener alternative
Amicon® Ultra Centrifugal Filter, 10 kDa MWCO
1 of 2 reviewers received a sample product or took part in a promotion
sample volume 0.5 mL, regenerated cellulose membrane, MWCO 10 kDa
Sinônimo(s):
Concentrador centrífugo, valor de corte de peso molecular (MWCO) 10 kDa, volume de amostra de 0,5 ml
About This Item
Código UNSPSC:
41104916
eCl@ss:
36100101
NACRES:
NB.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
polypropylene cap
polypropylene tube
regenerated cellulose membrane
styrene-butadiene housing
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
linha de produto
Amicon®
embalagem
pkg of 24 pkg
pkg of 500 pkg
pkg of 8 pkg
pkg of 96 pkg
fabricante/nome comercial
Amicon® Ultra
sustainability
Greener Alternative Product
Parâmetros
0.5 mL sample volume
técnica(s)
protein extraction: suitable
protein purification: suitable
Comprimento
4.99 cm (1.96 in.)
Diâmetro
10.8 mm
área de filtração
1 cm2
volume
0.5 mL
volume de trabalho
≤500 μL
0.5 mL
tamanho de poro
10 kDa MWCO
categoria alternativa mais ecológica
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Os dispositivos de filtro para centrífuga Amicon® Ultra-0.5 oferecem ultrafiltração rápida, com capacidade para altos fatores de concentração e de recuperar concentrado facilmente a partir de matrizes de amostras diluídas e complexas. Por exemplo, o citocromo c (12,4 kDa) em uma concentração inicial de 0,25 mg/ml é tipicamente retido a >95%.
O seu design vertical e a área de superfície da membrana disponível proporcionam um processamento rápido da amostra, alta recuperação da amostra (tipicamente superior a 90% da solução de partida diluída) e capacidade de concentração de até 30 vezes. A polarização do soluto e subsequente incrustação da membrana são minimizadas pelo design vertical e a parada total física no dispositivo de filtro evita a centrifugação até o ressecamento e a possível perda de amostra. A recuperação eficiente da amostra concentrada (espécies retidas) se dá por meio de uma etapa conveniente de centrifugação reversa após a coleta do filtrado.
Os dispositivos Amicon® Ultra-0.5 são fornecidos em forma não estéril e somente para uso único. Com seu design de membrana vertical e centrifugação reversa, os filtros de 0,5 ml Amicon® Ultra oferecem ótimo desempenho com tempos de centrifugação mais curtos.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which have been re-engineered to enable more sustainable research solutions. The inner filtration device is made from bio-circular material allocated using the ISCC mass balance approach. Click here for more information.
Aplicação
  • Ultrafiltração com membranas Ultracel® de limite de peso molecular de 10.000 daltons
  • Concentração de amostras biológicas contendo antígenos, anticorpos, enzimas, ácidos nucleicos ou microrganismos
  • Purificação de componentes macromoleculares encontrados em extratos de cultura de tecido ou lisados celulares, remoção de primers, ligantes ou marcadores macromoleculares de uma mistura de reação e remoção de proteínas antes de HPLC
  • Dessalinização, troca de tampão e diálise de proteínas
Características e benefícios
  • A membrana de celulose regenerada Ultracel® com valor de corte de peso molecular nominal (NMWCO) de 10 kDa oferece uma recuperação de retentado de mais de 90%
  • Concentra 500 μl em até 15 μl
  • Fator de concentração de 25× até 30×
  • Alta recuperação amostral (acima de 90% da solução de partida diluída)
  • Tempo de processamento rápido: 10 a 30 minutos
  • Recurso de centrifugação reversa fornece recuperações consistentes
forma física
Identificação por cor: Transparente
Informações legais
Amicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Commercially available protein labeling kits provide researchers with the flexibility to customize their own immunoassay detection panels.
Protein purification is simpler with Amicon Pro. The device delivers consistent sample preparation for more reliable recovery, uncompromised purity and easier data generation.
PNGase Fast denaturing buffer and enzyme provide results similar to a conventional 20-hour protocol, reducing workflow time to about 1 hour.
Métodos de filtração e seleção de filtro de membrana na purificação e produção de nanopartículas.
Ver tudo
Protocolos
Best practices for standardizing and reducing the Extracellular Vesicle Preparation workflow, and eliminating contamination of EV preparations with dead-cell-derived vesicles.
If an antibody must be purified from a small sample volume (0.5-10 mL), then the Amicon® Pro Purification System is recommended.
Detergents are frequently used to solubilize proteins and nucleic acids during purification, but the presence of detergents may interfere with downstream analyses.
Conteúdo relacionado
Find protein research tools to prepare, isolate, and analyze proteins. Organized by how to extract, protect, purify, enrich, modify, and quantify proteins.
Questions
1–7 of 7 Questions  
  1. What is the pore diameter of Amicon® Ultra Centrifugal Filter, 10 kDa
    1 answer
    1. The ultrafiltration membrane in this product is characterized by a nominal molecular weight limit based on protein retention. An absolute linear pore diameter is not determined. However, a membrane with a 10 kDa molecular weight cutoff will retain nanoparticles of 3-9 nanometers. Please see the related article on nanoparticle ultrafiltration: https://www.sigmaaldrich.com/technical-documents/technical-article/analytical-chemistry/filtration/nanoparticle-ultrafiltration
      Helpful?
  2. What is the tolerance for molecular weight with these spin columns? Could you reasonably purify a protein of 15 kDa using these columns, or are the tolerances too high and would result in loss of protein into the filtrate?
    1 answer
    1. It is recommended to choose a molecular weight cut-off that is at least two times smaller than the molecular weight of the target molecules.
      Helpful?
  3. Is this filter suitable for purifying MHC-bound peptides as filtrate/eluate while trapping proteins and antibodies as retentate following Immunoprecipitation?
    1 answer
    1. This product is not suitable for separating protein/peptides of different sizes.
      Helpful?
  4. If a centrifuge is unable to achieve a spinning speed of 14000 X g as recommended in the protocol, is it possible to compensate by spinning the samples for a longer duration?
    1 answer
    1. Yes, it is possible to compensate for a lower centrifuge spinning speed by increasing the duration. This can be achieved by calculating the K factor, which determines the adjustment needed in time.
      Helpful?
  5. se puede utilizar los UFC501024 para concentrar una proteina glicosilada?
    1 answer
    1. Yes, Amicon devices like UFC501024 can be used to concentrate any protein greater than about 20 kDa.
      Helpful?
  6. Dear Sir/Mam, can you let me know how many tubes is 8 pkg? Is it 8 tubes? Best regards, Alejandra
    1 answer
    1. It is 8 tubes per pack.
      Helpful?
  7. What is the maximum RPM that this can be spun to ensure the membrane does not perforate?
    1 answer
    1. The recommended G force for the Amicon® Ultra-0.5 filter is 14,000 g & 1,000 g reverse spin when using a Fixed-Angle (35 º) Rotor.
      Please refer to the brochure for more information: details: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/260/181/br5002en-protein-prep-workflow-ms.pdf
      Helpful?
Reviews
1 of 2 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Active Filters
  1. 2 Ratings-Only Reviews