Documentos Principais
MRCPRT010
Millipore
Filtros para centrífuga Microcon®
NMWCO 10 kDa, Ultracel® regenerated cellulose membrane (low binding), sample volume 0.5 mL
Sinônimo(s):
Centrifuge concentrator
About This Item
Código UNSPSC:
41104916
eCl@ss:
36100101
NACRES:
NB.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
Ultracel® regenerated cellulose membrane (low binding)
polyacetal base (membrane support)
polycarbonate device top
polypropylene tube (for filtrate/concentrate)
silicone O-ring (medical-grade)
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
Características
holdup volume> 10 μL
fabricante/nome comercial
Microcon®
Parâmetros
0.5 mL sample volume
técnica(s)
DNA purification: suitable
RNA purification: suitable
protein extraction: suitable
protein purification: suitable
Comprimento
4.50 cm (1.8 in.)
Diâmetro
12.3 mm
área de filtração
0.32 cm2
tamanho de poro
10 kDa NMWCO
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Concentre e dessalinize soluções de qualquer macromolécula com simplicidade e eficiência, usando qualquer centrífuga que aceite tubos de 1,5 ml. Com a membrana Ultracel de baixa ligação, os filtros Microcon oferecem:
•Recuperações típicas acima de 95%, mesmo para soluções diluídas
•Rotação reversa para maximizar a recuperação, mesmo com as menores amostras
•Armazenamento conveniente do filtrado ou da amostra concentrada em tubo de microcentrífuga padrão
•Fatores de concentração de até 100×
Características:
•Alta recuperação para volumes pequenos com rotação reversa (fator de concentração abaixo de 20×)
•Membrana Ultracel de baixa ligação
•Processamento rápido
Código do filtro: PL, Ultracel® celulose regenerada com baixo potencial de ligação
Tipo de filtro: Ultrafiltração
Aplicação
Este filtro para centrífuga de 0,5 ml permite a concentração de biomoléculas com uma membrana NMWL de 10 kDa. Os filtros micrônicos para centrífuga são ideais para concentração e dessalinização de DNA e proteínas.
Características e benefícios
Volume final de concentrado mínimo: 50 µl
Ligação
Substitui: 42407
forma física
Identificação por cor: Verde
Informações legais
MICROCON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite a Biblioteca de Documentos
Lilly Toker et al.
Chemico-biological interactions, 319, 109007-109007 (2020-02-23)
Acetylcholinesterase (AChE) terminates cholinergic neurotransmission by hydrolyzing acetylcholine. The collagen-tailed AChE tetramer is a product of 2 genes, ACHE and ColQ. The AChE tetramer consists of 4 identical AChE subunits and one polyproline-rich peptide, whose function is to hold the
Ruth Fair-Mäkelä et al.
Mucosal immunology, 13(2), 245-256 (2019-11-28)
All leukocytes can get entrance into the draining lymph nodes via the afferent lymphatics but only lymphoid cells can leave the nodes. The molecular mechanisms behind this phenomenon have remained unknown. We employed genome wide microarray analyses of the subcapsular
Yaowei Liu et al.
Food chemistry, 314, 126177-126177 (2020-01-20)
This study mainly investigated changes in milk serum proteins by simulating the industrial processing of whole milk powder using a label-free proteomic approach. A total of 391 proteins were identified, 89 of which were quantified in all groups. Compared with
Anthony O Beas et al.
Nature communications, 11(1), 2790-2790 (2020-06-05)
Age-dependent changes in metabolism can manifest as cellular lipid accumulation, but how this accumulation is regulated or impacts longevity is poorly understood. We find that Saccharomyces cerevisiae accumulate lipid droplets (LDs) during aging. We also find that over-expressing BNA2, the
Gulzhan Trimova et al.
Arthritis research & therapy, 22(1), 24-24 (2020-02-14)
14-3-3η is an intracellular protein also detected in the serum and synovial fluid of patients with rheumatoid arthritis (RA). It is closely related to disease activity and anti-cyclic citrullinated peptide antibody levels. However, the main source of 14-3-3η and the
Conteúdo relacionado
Microcon® Centrifugal Filters simply and efficiently concentrate and desalt solutions of DNA, RNA, protein or other macromolecules, using any centrifuge that can accept 1.5 mL tubes.