Documentos Principais
Z507679
Ace gas dispersion tube with porous fritted glass tip
Fit #7 Ace-Thred, O.D. × L 7 mm × 135 mm, porosity 4-8 μm (E)
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 208,00
R$ 208,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 208,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
R$ 208,00
Check Cart for Availability
fabricante/nome comercial
Ace Glass 943525
D.E. × C
7 mm × 135 mm
tamanho de poro
4-8 μm porosity (E)
Categorias relacionadas
Aplicação
Ace gas dispersion tube with porous fritted glass tip is suitable for fine dispersion.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)