TJ-10X2ML-B
BIOSCOT™ IVD Reagent Other Specificities & AHG
BIOSCOT™ Anti-S from the clone MS-94, Human IgM, Blood Grouping Reagent
Sinônimo(s):
Anti-S (clone MS-94), Blood Grouping Reagent
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
Nível de qualidade
clone
MS-94, monoclonal
embalagem
pkg of 10 × 2 mL
fabricante/nome comercial
BIOSCOT™
condição de armazenamento
do not freeze
concentração
60-80 mg/mL protein (Total Protein Range)
técnica(s)
agglutination assay: suitable
pH
7.1-7.3
Isotipo
IgM
aplicação(ões)
clinical testing
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Filtered through a 0.22μm terminal filter
Shelf Life: 36 months from date of filtration
Product formulation conforms to the requirements of the EU IVD directive.
For In Vitro use only
Aplicação
Informações legais
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2