1.11474
1,4-ditiotreitol
for biochemistry
Sinônimo(s):
1,4-ditiotreitol, DTT, reagente de Cleland
About This Item
Produtos recomendados
grau
for biochemistry
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% (iodometric)
forma
solid
potência
400 mg/kg LD50, oral (Rat)
adequação da reação
reagent type: reductant
pH
5.1 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pf
40-43 °C
temperatura de transição
flash point >110 °C
densidade volumétrica
300 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C4H10O2S2/c5-3(1-7)4(6)2-8/h3-8H,1-2H2/t3-,4-/m0/s1
chave InChI
VHJLVAABSRFDPM-IMJSIDKUSA-N
Aplicação
- Administração de medicamentos usando hidrogel responsivo à redução com base em carboxietil-succinoglicano com propriedades reológicas, antibacterianas e antioxidantes altamente aprimoradas.: Este estudo explora a aplicação do 1,4-ditiotreitol no desenvolvimento de hidrogéis responsivos à redução, destacando melhorias significativas nas caraterísticas reológicas, antibacterianas e antioxidantes, adequadas para sistemas de administração de medicamentos (Kim et al., 2024).
- Preparação e propriedades de cristais fotônicos de hidrogel montados por nanogéis biodegradáveis.: A pesquisa discute a integração do 1,4-ditiotreitol na montagem de cristais fotônicos de hidrogel usando nanogéis biodegradáveis, enfatizando seu potencial na criação de novos materiais fotônicos (Zhang et al., 2024).
- Isolamento otimizado de RNA total de espermatozoide bovino com lise aprimorada a cabeça do espermatozoide.: O artigo destaca o uso de 1,4-ditiotreitol na otimização das técnicas de isolamento de RNA de espermatozoide bovino, que melhora a lise da cabeça do espermatozoide, crucial para estudos de biologia reprodutiva (Tiwari et al., 2024).
- Preparação de um espaçador conversível contendo um grupo dissulfeto para funcionalização versátil de oligonucleotídeos.: Discute a síntese de um espaçador conversível contendo um grupo dissulfeto usando 1,4-ditiotreitol, permitindo a funcionalização versátil de oligonucleotídeos para aplicações terapêuticas e diagnósticas ( Pontarelliet al., 2023).
Nota de análise
Identidade (espectro IV): passa no teste
Ponto de fusão: 40-43 °C
Metais pesados (como Pb): ≤ 10 ppm
Fe (ferro): ≤ 5 ppm
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2