Documentos Principais
SLHNX13
Millipore
Filtro de seringa de náilon Millex
pore size 0.45 μm, diam. 13 mm, non-sterile, hydrophilic
Sinônimo(s):
Filtro de seringa Millex-HN, Filtro de seringa de náilon de 0,45 μm
About This Item
Código UNSPSC:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
Nylon membrane
polypropylene housing
Nível de qualidade
Agency
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA OTM-45
esterilidade
non-sterile
linha de produto
Millex
Características
holdup volume≤ 15 μL (after air purge)
hydrophilic
fabricante/nome comercial
Millex
Parâmetros
10 bar max. inlet pressure (150 psi)
37 L/min flow rate
37 mL/min-cm2 water flow rate
45 °C max. temp.
técnica(s)
HPLC: suitable
UV/Vis spectroscopy: suitable
analytical sample preparation: suitable
Altura
21 mm
Diâmetro
13 mm
área de filtração
0.8 cm2
volume
10 mL
cor
purple
tamanho de poro
0.45 μm
entrada
sample type aqueous solution(s)
sample type organic solution(s)
sample type mild organic solution(s)
ponto de bolha
≥2.2 bar, air with water at 23 °C
conector
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
aplicação(ões)
PFAS testing
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
O filtro de seringa Millex, náilon, não estéril são membranas de náilon hidrofílicas compatíveis com uma ampla gama de solventes, incluindo soluções aquosas e orgânicas.
Informações legais
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Hydrophilic PTFE Millex® syringe filters ensure accurate dissolution testing and sample preparation for HPLC analysis.
Conteúdo relacionado
Accurately detect and quantify trace nitrosamines (NDMA, NDEA, NEIPA, NDIPA, NDBA, etc.) in pharmaceutical drugs using our complete product portfolio and application guides for LC-MS and GC-MS. Order high-quality reference standards, columns, filters & more.