Documentos Principais
SLFHX13
Millipore
Filtro de seringa PTFE hidrofóbico Millex
pore size 0.45 μm, diam. 13 mm, non-sterile
Sinônimo(s):
Filtro de seringa Fluoropore® PTFE, Filtro de seringa Millex-FH, Filtro de seringa PTFE de 0,45 μm
About This Item
Código UNSPSC:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
PTFE membrane
polypropylene housing
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
linha de produto
Millex
Características
holdup volume≤ 15 μL (after air purge)
hydrophobic
fabricante/nome comercial
Millex
Parâmetros
10 bar max. inlet pressure (150 psi)
45 °C max. temp.
técnica(s)
HPLC: suitable
UV/Vis spectroscopy: suitable
analytical sample preparation: suitable
Altura
21 mm
Diâmetro
13 mm
área de filtração
0.8 cm2
volume
10 mL
cor
red
Matriz
Fluoropore®
tamanho de poro
0.45 μm
entrada
sample type organic solution(s)
sample type mild organic solution(s)
ponto de bolha
≥0.6 bar, air with water at 23 °C
conector
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
Condições de expedição
ambient
Características e benefícios
  • Os filtros de seringa Millex, Fluoropore® PTFE, hidrofóbica, não estéril, permitem a remoção de partículas antes da análise por instrumentação
  • Filtração de soluções orgânicas - esses filtros de seringa são recomendados para a filtração de 1-10 milímetros
  • Os filtros descartáveis, de uso único, removem partículas maiores do que o tamanho nominal de poro da membrana
Informações legais
Fluoropore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany