Documentos Principais
SLHNDZ5
Millipore
Millex Nylon syringe filter
pore size 0.45 μm, diam. 25 mm, non-sterile, hydrophilic
Sinônimo(s):
0.45 μm Nylon syringe filter, Millex-HN syringe filter, disposable syringe filter, syringe filter
About This Item
Código UNSPSC:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
Materiais
Nylon membrane
high-density polyethylene housing
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
linha de produto
Millex
Características
holdup volume< 100 μL
hydrophilic
fabricante/nome comercial
Millex
Parâmetros
45 °C max. temp.
7 bar max. inlet pressure (100 psi)
técnica(s)
HPLC: suitable
UV/Vis spectroscopy: suitable
analytical sample preparation: suitable
Altura
21 mm
Diâmetro
25 mm
área de filtração
3.9 cm2
volume
100 mL
tamanho de poro
0.45 μm
entrada
sample type aqueous solution(s)
sample type organic solution(s)
sample type mild organic solution(s)
conector
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
Descrição geral
Automation compatible non-sterile Millex syringe filters with nylon membrane
  • Designed to provide efficient filtration for dissolution and other automated sample preparation applications
  • Domed housing ensures reliable delivery of filters
  • Available in either bulk or delivery tubes for use with automated filter-changing systems
Aplicação
  • Dissolution testing
  • Automated sample filtration
  • Clarification of solutions containing high particle levels
Especificações
For general laboratory use only
Definição da unidade
  • SLHNDZ5NZ: 200 pack that is preassembled in 8 tubes of 25 each
  • SLHNDZ5NK: 1000 pack supplied in bulk format
Informações legais
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Artigos
Hydrophilic PTFE Millex® syringe filters ensure accurate dissolution testing and sample preparation for HPLC analysis.