Documentos Principais
SLLG033
Millipore
Filtro de seringa PTFE hidrofílico Millex
pore size 0.20 μm, diam. 33 mm, non-sterile
Sinônimo(s):
Filtro de seringa Millex-LG, Filtro de seringa PTFE de 0,20 μm
About This Item
Código UNSPSC:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
PTFE membrane
polypropylene housing
esterilidade
non-sterile
linha de produto
Millex
Características
holdup volume≤ 80 μL (after air purge)
hydrophilic
fabricante/nome comercial
Millex
Parâmetros
45 °C max. temp.
8.6 bar max. inlet pressure (125 psi)
técnica(s)
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
analytical sample preparation: suitable
mass spectrometry (MS): suitable
Altura
27 mm
Diâmetro
33 mm
área de filtração
4.5 cm2
volume
100 mL
cor
light blue
tamanho de poro
0.20 μm
entrada
sample type organic solution(s)
sample type aqueous solution(s)
ponto de bolha
≥1.6 bar, air with water at 23 °C
conector
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
Descrição geral
Certificado para HPLC para baixos níveis de extraíveis que absorvem UV.
SLLG033NS substitui SLLGH25NS
SLLG033NB substitui SLLGH25NB
SLLG033NK substitui SLLGH25NK
Visão geral dos filtros de seringa não estéreis Millex com membrana hidrofílica de PTFE
  • Os menores níveis de extraíveis, otimizando os níveis de interferência de fundo para análises sensíveis, como UHPLC e LC-MS
  • Filtração de soluções aquosas e orgânicas
  • O material da armação de polipropileno oferece baixos níveis de extraíveis e ampla compatibilidade química
Aplicações:
Filtração de amostra antes de UHPLC, HPLC, LC-MS e espectrometria de massa; Filtração de solvente; Filtração de soluções aquosas e orgânicas
Código do filtro: LG
Aplicação
Substituído por SLLGH25, membrana Millex-LG de PTFE hidrofílica, com tamanho de poro de 0,20 m e diâmetro de 33 mm
Embalagem
não estéril
Especificações
Somente para uso laboratorial geral
forma física
Identificação por cor: Azul claro
Informações legais
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Syringe membrane filter selection and validation methods to assess analyte loss due to membrane filter adsorption in pharmaceutical quality control (QC) testing.
The FPP Purospher® STAR RP-8e column offers a reliable and consistent assay with strong peak shapes and linearity, ensuring precise quantification.
Learn how filter selection and sample and mobile phase filtration impact HPLC back pressure and column lifetime.
Saiba como a seleção do filtro e a filtração da amostra e da fase móvel afetam a contrapressão e a vida útil da coluna de HPLC.
Ver tudo
Protocolos
HPLC separation of 17 important cannabinoids including CBD, delta 9 THC and THCA. Read the application note.