Documentos
SLCR033
Millipore
Filtro de seringa PTFE hidrofílico Millex®
pore size 0.45 μm, diam. 33 mm, non-sterile
Sinônimo(s):
Filtro de seringa Millex-LCR, Filtro de seringa PTFE de 0,45 μm
About This Item
Código UNSPSC:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
Materiais
PTFE membrane
polypropylene housing
esterilidade
non-sterile
linha de produto
Millex®
Características
holdup volume≤ 80 μL (after air purge)
hydrophilic
fabricante/nome comercial
Millex®
Parâmetros
45 °C max. temp.
8.6 bar max. inlet pressure (125 psi)
técnica(s)
HPLC: suitable
UV/Vis spectroscopy: suitable
analytical sample preparation: suitable
Altura
27 mm
Diâmetro
33 mm
área de filtração
4.5 cm2
volume
100 mL
cor
light blue
tamanho de poro
0.45 μm
entrada
sample type aqueous solution(s)
sample type organic solution(s)
ponto de bolha
≥1.6 bar, air with water at 23 °C
conector
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
Descrição geral
Código do filtro: A HPLC
LCR é certificada para baixos níveis de extraíveis com absorção UV
SLCR033NS substitui SLCR025NS
SLCR033NB substitui SLCR025NB
SLCR033NK substitui SLCR025NK
O filtro de seringa MILLEX® LCR é não estéril, filtro de seringa certificado por HPLC que contém uma membrana de PTFE (politetrafluoretileno) hidrofílico de 0,20µm. Este filtro de seringa é recomendado para filtrar volumes de 10-100 mililitros (mL) para remover partículas antes da análise da instrumentação. Os filtros descartáveis, de uso único, removem partículas maiores do que o tamanho nominal de poro da membrana′.
Características e benefícios
  • Certificado por HPLC para baixos níveis de extraíveis de absorção UV
  • Membranas de PTFE hidrofílico exibem baixa ligação de analito e ampla compatibilidade com solvente, permitindo a filtração de solventes aquosos e orgânicos
  • Polipropileno material de invólucro fornece baixos níveis de extraíveis e ampla compatibilidade química
  • Volume de amostra recomendado: 10-100mL
  • faixa azul claro para fácil identificação
Especificações
Somente para uso laboratorial geral
Informações legais
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
A new HPLC-RI method is proposed for the analysis of Lactose in milk using a Chromolith® NH2 column.
Syringe membrane filter selection and validation methods to assess analyte loss due to membrane filter adsorption in pharmaceutical quality control (QC) testing.
HPLC method on Purospher® RP-18e column analyzes ephedrine and pseudoephedrine HCl in traditional Chinese medicine.
Discovery® C18 column aids in HPLC method development for quantifying ephedrine and pseudoephedrine in traditional Chinese medicine.
Ver tudo
Conteúdo relacionado
Filtration separates substances to reduce sample complexity and increase analyte purity, improving analytical results.
A filtração separa substâncias com base em suas propriedades físicas ou químicas. As amostras laboratoriais são rotineiramente filtradas antes da análise para reduzir a complexidade da amostra e aumentar a pureza do analito. Isso permite que cientistas gerem resultados analíticos de maior qualidade.