Documentos Principais
SLHP033N
Millipore
Filtro de seringa de polietersulfona Millex®
pore size 0.45 μm, diam. 33 mm, non-sterile, hydrophilic
Sinônimo(s):
Filtro de seringa Millex-GP, Filtro de seringa PES Millipore Express®, Filtro de seringa PES de 0,45 μm, filtro de seringa de polietersulfona
About This Item
Código UNSPSC:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.22
tamanho de poro:
0.45 μm
Altura:
27 mm
Diâmetro:
33 mm
área de filtração:
4.5 cm2
volume:
100 mL
esterilidade:
non-sterile
Materiais:
polyethersulfone membrane
polypropylene housing
Materiais
polyethersulfone membrane
polypropylene housing
Nível de qualidade
descrição
0.45 µm pore size, 33 mm diameter, Millex-GP PES Millipore Express® membrane, hydrophilic
esterilidade
non-sterile
linha de produto
Millex®
Características
holdup volume≤ 80 μL (after air purge)
hydrophilic
fabricante/nome comercial
Millex®
Parâmetros
45 °C max. temp.
8.6 bar max. inlet pressure (125 psi)
técnica(s)
HPLC: suitable
UV/Vis spectroscopy: suitable
analytical sample preparation: suitable
fast flow filtration: suitable
low protein-binding filtration: suitable
Altura
27 mm
Diâmetro
33 mm
área de filtração
4.5 cm2
volume
100 mL
cor
green
Matriz
Millipore Express®
tamanho de poro
0.45 μm
entrada
sample type aqueous solution(s)
sample type mild organic solution(s)
ponto de bolha
≥2 bar, air with water at 23 °C
conector
female Luer-Lok® inlet connection
female Luer-Lok® inlet fitting
male Luer outlet slip
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Non-sterile Millex® syringe filters with Millipore Express® PLUS polyethersulfone (PES) membrane provide fast filtration of aqueous and mild organic solutions.
  • Low protein binding to minimize interaction with your sample and maximize recovery
  • Polypropylene housing, offering a low level of extractables and broad chemical compatibility
Aplicação
Filtration of aqueous and mild organic solutions
Especificações
Somente para uso laboratorial geral
Informações legais
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
MILLIPORE EXPRESS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Data and recommended filtration products for OTM-45 Method for Air Monitoring of PFAS Compounds.
Dados e produtos de filtração recomendados para o método OTM-45 para o monitoramento do ar de compostos de PFAS.
View data on fluorinated extractables, recovery, and recommended filtration products for PFAS testing using Modified EPA 537.1.
Veja dados sobre extraíveis fluorados, recuperação e produtos de filtração recomendados para testes de PFAS usando o EPA 537.1 modificado.
Ver tudo