SLGPX13NL
Filtro de seringa de polietersulfona Millex®
pore size 0.22 μm, diam. 13 mm, non-sterile, hydrophilic
Sinônimo(s):
Filtro de seringa Millex-GP, Filtro de seringa PES Millipore Express®, Filtro de seringa PES de 0,22 μm, filtro de seringa de polietersulfona
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
polyethersulfone membrane
polypropylene housing
Nível de qualidade
Agency
suitable for DIN 38407-42
suitable for GB 31604.35-2016
esterilidade
non-sterile
linha de produto
Millex®
Características
holdup volume≤ 15 μL (after air purge)
hydrophilic
fabricante/nome comercial
Millex®
Parâmetros
10 bar max. inlet pressure (150 psi)
45 °C max. temp.
48 L/min flow rate
48 mL/min-cm2 water flow rate
técnica(s)
UHPLC: suitable
analytical sample preparation: suitable
fast flow filtration: suitable
low protein-binding filtration: suitable
Altura
21 mm
Diâmetro
13 mm
área de filtração
0.8 cm2
volume
10 mL
cor
green
tamanho de poro
0.22 μm
entrada
sample type aqueous solution(s)
sample type mild organic solution(s)
ponto de bolha
≥4.1 bar, air with water at 23 °C
conector
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
Condições de expedição
ambient
Categorias relacionadas
Aplicação
- na clarificação de soluções aquosas
- para remover macromoléculas de substratos de seda
- na filtração de tampões
Características e benefícios
- Os filtros de seringa Millex® não estéreis contêm membrana de polietersulfona (PES) Millipore Express® PLUS.
- Proporcionam filtração rápida de soluções aquosas e orgânicas leves, com tamanho de poro de 0,22 μm e diâmetros para se adequar às necessidades da sua aplicação.
- Disponíveis em embalagens com 100 unidades.
- Baixa ligação de proteínas e máxima recuperação de amostras.
- Ampla compatibilidade química.
Informações legais
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Os clientes também visualizaram
Artigos
Discover an LC-MS/MS method for the analysis of 16 per- and polyfluoroalkyl compounds (PFAS) in milk using QuEChERS extraction technique following FDA C-010.02 guidelines.
View data on fluorinated extractables, recovery, and recommended filtration products for PFAS testing using Modified EPA 537.1.
Veja dados sobre extraíveis fluorados, recuperação e produtos de filtração recomendados para testes de PFAS usando o EPA 537.1 modificado.
Data and recommended filtration products for PFAS testing using Modified EPA 1633.