Documentos Principais
SLGVX13
Millipore
Filtro de seringa PVDF Millex
pore size 0.22 μm, diam. 13 mm, non-sterile, hydrophilic
Sinônimo(s):
Filtro de seringa Millex-GV, Filtro de seringa PVDF Durapore®, Filtro de seringa PVDF de 0,22 μm
About This Item
Código UNSPSC:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
PVDF membrane
polypropylene housing
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
linha de produto
Millex
Características
holdup volume≤ 15 μL (after air purge)
hydrophilic
fabricante/nome comercial
Millex
Parâmetros
10 bar max. inlet pressure (150 psi)
16 L/min flow rate
16 mL/min-cm2 water flow rate
45 °C max. temp.
técnica(s)
UHPLC: suitable
analytical sample preparation: suitable
low protein-binding filtration: suitable
Altura
21 mm
Diâmetro
13 mm
área de filtração
0.8 cm2
volume
10 mL
cor
yellow
Matriz
Durapore®
tamanho de poro
0.22 μm
entrada
sample type mild organic solution(s)
sample type aqueous solution(s)
ponto de bolha
≥3.4 bar, air with water at 23 °C
conector
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Visão geral dos filtros de seringa não estéreis Millex com membrana Durapore (PVDF)
•Baixo potencial de ligações proteicas para minimizar interações com a sua amostra e maximizar a recuperação
•Compatíveis com soluções aquosas e orgânicas leves
•Disponíveis com tamanhos de poros de 0,22 μm e 0,45 μm e três diâmetros para se adequar às necessidades das suas aplicações
•Os materiais da armação são de polipropileno ou de polietileno de alta densidade (HDPE), proporcionando baixos níveis de compostos extraíveis e compatibilidade química ampla
Disponível em vários tamanhos de embalagens:
Unidade de manutenção de estoque (SKU) com final NS (-------NS): 50 por embalagem
SKU com final NL (-------NL): 100 por embalagem
SKU com final TL (-------TL): 100 por embalagem. Esses filtros de seringa têm uma saída de tubo
SKU com final NB (-------NB): 250 por embalagem
SKU com final NK (-------NK): 1000 por embalagem
Aplicações:
Filtragem de amostra antes de UHPLC, HPLC, LC-MS, e espectrometria de massa; Filtragem de solvente; Filtragem de amostras biológicas e soluções proteicas
Especificações
Somente para uso laboratorial geral
Informações legais
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Uma visão geral dos testes de impureza de nitrosamina, regulamentos mundiais e considerações importantes na seleção do filtro para preparação e análise da amostra.
An overview of nitrosamine impurity testing, worldwide regulations, and key considerations in filter selection for sample preparation and analysis.
HPLC-UV method detects 9 antioxidants like propyl gallate in food using a Discovery®
Hydrophilic PTFE Millex® syringe filters ensure accurate dissolution testing and sample preparation for HPLC analysis.