Yes, the filter membrane is hydrophilic.
Z741696
Nalgene® syringe filter units, disposable, polyethersulfone (PES) membrane
pore size 0.2 μm, diam. 13 mm
Sinônimo(s):
sterile filtration, syringe filters
Selecione um tamanho
R$ 3.731,00
Previsão de entrega em03 de junho de 2025
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 3.731,00
Previsão de entrega em03 de junho de 2025
Produtos recomendados
Materiais
polyethersulfone membrane
polypropylene housing (w/green ring)
esterilidade
sterile (Certified sterile, non-cytotoxic and non-pyrogenic)
embalagem
pkg of 100 ea
fabricante/nome comercial
Nalgene® 720-1320
faixa de medição de volume
2-10 mL
Diâmetro
13 mm
tamanho de poro
0.2 μm
conector
female inlet (Luer-Lok®)
male outlet (Luer slip)
adequação
suitable for application (sterile filtration and clarification of cell culture media, buffers and additives)
Categorias relacionadas
Descrição geral
- Sample volume size: 2-10 mL
- Inlet: Female Luer-Lok®
- Outlet: Male Luer slip
Certified sterile, non-cytotoxic and non-pyrogenic. Do not autoclave.
Aplicação
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
-
Is the filter hydrophilic?
1 answer-