SLGV004SL
Filtro de seringa PVDF Millex®
pore size 0.22 μm, diam. 4 mm, sterile, hydrophilic
Sinônimo(s):
Filtro de seringa Millex-GS, Filtro de seringa PVDF Durapore®, Filtro de seringa PVDF de 0,22 μm
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
PVDF membrane
high-density polyethylene housing
Nível de qualidade
esterilidade
ethylene oxide treated
sterile
linha de produto
Millex®
Características
holdup volume< 10 μL
hydrophilic
fabricante/nome comercial
Millex®
Parâmetros
14 bar max. inlet pressure (200 psi)
45 °C max. temp.
técnica(s)
low protein-binding filtration: suitable
sterile filtration: suitable
Diâmetro
4 mm
área de filtração
0.1 cm2
housing diam.
6.4 mm
inlet to outlet H
19.7 mm
volume
1 mL
matriz
Durapore®
tamanho de poro
0.22 μm
entrada
aqueous solution(s)
tissue culture medium
conector
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet stepped slip