Documentos Principais
SLGP05010
Millipore
Filtro em linha de polietersulfona Millex
pore size 0.22 μm, diam. 50 mm, sterile, hydrophilic, 1/4-1/2 in. hose barb
Sinônimo(s):
Filtro de seringa PES de 0,22 μm, Filtro em linha Express PLUS PES, Filtro em linha Millex-GP, Millex, Millex GP50, filtro de seringa de polietersulfona
About This Item
Código UNSPSC:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
methacrylate-butadiene-styrene (MBS) housing
polyethersulfone membrane
Nível de qualidade
esterilidade
γ-irradiated
sterile
linha de produto
Millex
Características
holdup volume< 1 mL
hydrophilic
fabricante/nome comercial
Millex
Parâmetros
3.3 bar max. inlet pressure (50 psi)
45 °C max. temp.
~390 mL/min water flow rate at 15 psig
técnica(s)
pressure filtration: suitable
sterile filtration: suitable (sterilization of tissue culture media, protein solutions or aqueous solutions)
Diâmetro
50 mm
área de filtração
19.6 cm2 (3 in2)
housing diam.
62 mm
inlet to outlet H
72 mm
volume
4000-8000 mL
Matriz
Express PLUS
tamanho de poro
0.22 μm
entrada
aqueous solution(s)
tissue culture medium
conector
inlet/outlet hose barb (1/4-1/2 in., with Female Luer slip interior)
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
O filtro Millex-GP50 com suporte bidirecional é um filtro esterilizador para soluções aquosas. Ele remove microorganismos, partículas, precipitados e pós não dissolvidos maiores que 0,22 mícron (μm). O filtro estéril Millex-GP50 é não pirogênico e não tóxico. Esse produto de uso único consiste em um filtro de membrana de 0,22 μm vedado em um invólucro de acrílico.
Aplicação
Filtração estéril do meio de cultura de tecidos, aditivos,tampões e água.
Nota de preparo
  • Para uso com bomba peristáltica, recomenda-se um acionamento de bomba e um cabeçote de bomba que forneçam uma velocidade constante de 60 rotações por minuto (rpm). Isso gera uma taxa de vazão média de 100 mL/min
  • Tubulação recomendada: Tubo de borracha de silicone ou látex com diâmetro interno de 4-9,5 mm
Outras notas
  • Para uso com bomba peristáltica, recomenda-se um acionamento de bomba e um cabeçote de bomba que forneçam uma velocidade constante de 60 rotações por minuto (rpm). Isso gera uma taxa de vazão média de 100 ml/min
  • Tubulação recomendada: Tubo de borracha de silicone ou látex com diâmetro interno de 4-9,5 mm
Informações legais
EXPRESS PLUS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Visite a Biblioteca de Documentos
Questions
  1. Is the Millex SLGP05010 bidirectional? If so, why does it say "Inlet" on one side?
    1 answer
    1. Yes, the Millex SLGP05010 is bidirectional. The "inlet" stamp is intended to assist in following the directions in the User Guide for proper operation of the unit.