SLFH050
Filtro de ventilação em PTFE hidrofóbico Millex™
pore size 0.45 μm, diam. 50 mm, non-sterile, 1/4-1/2 in. hose barb, sterilization compatible with autoclavable
Sinônimo(s):
Filtro de seringa Fluoropore® PTFE, Filtro de seringa PTFE de 0,45 μm, Filtro de ventilação Millex-FH, filtro de linha a vácuo
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
PTFE membrane
polypropylene housing
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
Compatibilidade de esterilização
autoclavable compatible
linha de produto
Millex™
Características
hydrophobic
fabricante/nome comercial
Millex™
Parâmetros
≥20 L/min air flow rate at 5 psi
4.1 bar max. inlet pressure (60 psi)
técnica(s)
analytical sample preparation: suitable
gas filtration: suitable
vent filtration: suitable
Diâmetro
50 mm
área de filtração
19.6 cm2 (3 in2)
housing diam.
62 mm
inlet to outlet H
72 mm
Matriz
Fluoropore®
tamanho de poro
0.45 μm
entrada
gas
sample type organic solution(s)
conector
inlet stepped hose barb (with Female Luer slip interior)
outlet stepped hose barb (with Female Luer slip interior)
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
10-13 - German Storage Class 10 to 13