Documentos Principais
SLFH025
Millipore
Filtro de seringa PTFE hidrofóbico Millex
pore size 0.45 μm, diam. 25 mm, non-sterile
Sinônimo(s):
Filtro de seringa Fluoropore® PTFE, Filtro de seringa Millex-FH, Filtro de seringa PTFE de 0,45 μm
About This Item
Código UNSPSC:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
PTFE membrane
high-density polyethylene housing
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
linha de produto
Millex
Características
holdup volume< 100 μL
hydrophobic
fabricante/nome comercial
Millex
Parâmetros
45 °C max. temp.
7 bar max. inlet pressure (100 psi)
técnica(s)
HPLC: suitable
analytical sample preparation: suitable
Altura
19.7 mm
Diâmetro
25 mm
área de filtração
3.9 cm2
volume
100 mL
Matriz
Fluoropore®
tamanho de poro
0.45 μm
entrada
sample type organic solution(s)
conector
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
  • Os filtros de seringa Millex com membrana Fluoropore® (PTFE) são ideais para a remoção de partículas finas e clarificação de soluções orgânicas, filtração de respiro e esterilização de gases.
  • Armação feita de polietileno de alta densidade (HDPE) ou de polipropileno para um baixo teor de extraíveis.
  • Membranas oferecem ampla compatibilidade química e excelente resistência a solventes para uma máxima recuperação de amostras.
Informações legais
Fluoropore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Artigos
HPTLC separation followed by UV detection of the bitter acid content in various hop samples.
HPTLC-MS was used to analyze stevioside and rebaudioside in artificial sweeteners, stevia plants, cola and isotonic drinks with a minimum of sample preparation.
Protocolos
HPTLC was used to analyze caffeine in coffee. Filtration of coffee through a PTFE syringe filter was the only sample preparation. Quantitation was conducted with a TLC scanner.
HPTLC–MS analysis of quinine in tonic water and caffeine in coffee and cola drinks.