Documentos
SLFA050
Millipore
Filtro de ventilação em PTFE hidrofóbico Millex®
pore size 1.0 μm, diam. 50 mm, non-sterile, 1/4-1/2 in. hose barb, sterilization compatible with autoclavable
Sinônimo(s):
Filtro de seringa Fluoropore® PTFE, Filtro de seringa PTFE de 1,0 μm, Filtro de ventilação Millex-FA, filtro de linha a vácuo
About This Item
Código UNSPSC:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.22
Materiais
PTFE membrane
polypropylene housing
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
Compatibilidade de esterilização
autoclavable compatible
linha de produto
Millex®
Características
hydrophobic
fabricante/nome comercial
Millex®
Parâmetros
≥30 L/min air flow rate at 5 psi
4.1 bar max. inlet pressure (60 psi)
técnica(s)
analytical sample preparation: suitable
gas filtration: suitable
vent filtration: suitable
Diâmetro
50 mm
área de filtração
19.6 cm2 (3 in2)
housing diam.
62 mm
inlet to outlet H
72 mm
matriz
Fluoropore®
tamanho de poro
1.0 μm
entrada
sample type organic solution(s)
gas
conector
inlet stepped hose barb (with Female Luer slip interior)
outlet stepped hose barb (with Female Luer slip interior)
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
As unidades de filtro de seringa Millex® com membrana de PES hidrofóbica Fluoropore são ideais para esterilização em linha de gases e ventilação de recipientes estéreis, e os filtros com membrana Fluoropore também podem ser usados para esterilizar ou clarificar soluções orgânicas. As unidades de filtro Millex de 50 mm são especialmente úteis para proteção de tubulação de vácuo. Todas as unidades são bidirecionais.
Características e benefícios:
•Unidades Millex de 50 mm ideais para a proteção da linha de vácuo
•Todas as unidades de PTFE hidrofóbico Millex têm fluxo bidirecional
Aplicações:
esterilização de gases, proteção da linha de vácuo, ventilação de contêineres estéreis, esterilização e clarificação de soluções orgânicas
Informações legais
Fluoropore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not finding the right product?  
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Visite a Biblioteca de Documentos
Protocolos
The SNAP i.d. 2.0 Protein Detection System is the second generation of the SNAP i.d. method for detecting immunoreactive proteins on Western blots.