Documentos Principais
SLFG050
Millipore
Filtro de ventilação em PTFE hidrofóbico Millex
pore size 0.2 μm, diam. 50 mm, non-sterile, 1/4-1/2 in. hose barb, sterilization compatible with autoclavable
Sinônimo(s):
Filtro de seringa Fluoropore® PTFE, Filtro de seringa PTFE de 0,2 μm, Filtro de ventilação Millex-FG, filtro de linha a vácuo
About This Item
Código UNSPSC:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
PTFE membrane
polypropylene housing
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
Compatibilidade de esterilização
autoclavable compatible
linha de produto
Millex
Características
hydrophobic
fabricante/nome comercial
Millex
Parâmetros
≥15 L/min air flow rate at 5 psi
130 °C max. temp.
4.13 bar max. inlet pressure (60 psi)
técnica(s)
analytical sample preparation: suitable
gas filtration: suitable
vent filtration: suitable
Diâmetro
50 mm
área de filtração
19.6 cm2
housing diam.
62 mm
inlet to outlet H
71 mm
Impurezas
≤20 EU/device bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
Matriz
Fluoropore®
tamanho de poro
0.2 μm
entrada
gas
sample type organic solution(s)
ponto de bolha
≥17 psig, 60/40% IPA/water
conector
inlet stepped hose barb (with Female Luer slip interior)
outlet stepped hose barb (with Female Luer slip interior)
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
As unidades de filtro de seringa Millex com membrana de PES hidrofóbica Fluoropore são ideais para esterilização em linha de gases e ventilação de recipientes estéreis, e os filtros com membrana Fluoropore também podem ser usados para esterilizar ou clarificar soluções orgânicas. As unidades de filtro Millex de 50 mm são especialmente úteis para proteção de tubulação de vácuo. Todas as unidades são bidirecionais.
Aplicação
  • Esterilização de gases, proteção da linha de vácuo, ventilação de recipientes estéreis, esterilização e clarificação de soluções orgânicas
Características e benefícios
  • Ideal para proteção da linha de vácuo
  • Autoclavável até 10 vezes
  • Fluxo bidirecional
  • Ampla compatibilidade química
Embalagem
  • Pacote de 10 contém 10 filtros em caixa de papelão
  • Pacote de 100 contém 100 filtros em saco plástico dentro de uma caixa de papelão
Informações legais
Fluoropore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Visite a Biblioteca de Documentos
Conteúdo relacionado
Learn how to effectively filter fetal bovine serum (FBS) using Stericup® Quick Release vacuum filtration devices, including flow test data and analysis.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. What would be your recommendation to protect my instrumentation from water intrusion?
    1 answer
    1. The recommended catalog number is SLFG05010 for the Millex-FG filter, which has a pore size of 0.20 µm and is made of hydrophobic PTFE material. The filter has a diameter of 50 mm.
      Helpful?
  2. Is there a sterile version of this filter available? Andrea
    1 answer
    1. A sterile version of Product SLFG050 is not available.